Learn More
Alfa Aesar™ 3-Formyl-1-indoleacetonitrile, 97%
Marke:  Alfa Aesar™ H63185.06
Weitere Details : CAS : 328973-78-0 Gewicht : 0.00500kg ??product.attributeSet.Transport?? : UN number : 3439 Chem class : 6.1 Pack group : III
Menge. 5g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15449738
  • 687.00 € / 5 Gramm
Geschätzter Ausliefertermin
von Anbieter 24-04-2019
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
328973-78-0
184.198
XTRQLVIHXWZSEJ-UHFFFAOYSA-N
768640
C1=CC=C2C(=C1)C(=CN2CC#N)C=O
C11H8N2O
MFCD01785676
3-formyl-1h-indol-1-yl acetonitrile, 2-3-formyl-1h-indol-1-yl acetonitrile, 2-3-formylindol-1-yl acetonitrile, 2-3-formylindolyl ethanenitrile, 3-formyl-indol-1-yl-acetonitrile
2-(3-formylindol-1-yl)acetonitrile
Spezifikation
3-Formyl-1-indoleacetonitrile
5g
C11H8N2O
UN3439
XTRQLVIHXWZSEJ-UHFFFAOYSA-N
2-(3-formylindol-1-yl)acetonitrile
768640
Solid
Brown
328973-78-0
MFCD01785676
3-formyl-1h-indol-1-yl acetonitrile, 2-3-formyl-1h-indol-1-yl acetonitrile, 2-3-formylindol-1-yl acetonitrile, 2-3-formylindolyl ethanenitrile, 3-formyl-indol-1-yl-acetonitrile
C1=CC=C2C(=C1)C(=CN2CC#N)C=O
184.198
184.19
97%