Learn More
Alfa Aesar™ 3-Fluor-N-n-Propylbenzylamin, 97 %
Marke:  Alfa Aesar™ H56794.03
Weitere Details : CAS : 90389-86-9 Gewicht : 0.00100kg ??product.attributeSet.Transport?? : UN number : 3259 Chem class : 8 Pack group : III
Menge 1g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15423338
  • 541.00 € / 1 Gramm
Verfügbar ab
19-11-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
90389-86-9
167.227
OORHPLFSYCEZIP-UHFFFAOYSA-N
457580
CCCNCC1=CC(=CC=C1)F
C10H14FN
MFCD09938496
n-3-fluorobenzyl propan-1-amine, benzenemethanamine, 3-fluoro-n-propyl, n-3-fluorophenyl methyl propan-1-amine, 3-fluorophenyl methyl propyl amine, 3-fluoro-n-n-propylbenzylamine, 3-fluoro-n-propyl-benzenemethanamine
N-[(3-fluorophenyl)methyl]propan-1-amin
Spezifikation
3-Fluoro-N-n-propylbenzylamine
90389-86-9
MFCD09938496
n-3-fluorobenzyl propan-1-amine, benzenemethanamine, 3-fluoro-n-propyl, n-3-fluorophenyl methyl propan-1-amine, 3-fluorophenyl methyl propyl amine, 3-fluoro-n-n-propylbenzylamine, 3-fluoro-n-propyl-benzenemethanamine
CCCNCC1=CC(=CC=C1)F
167.227
167.22
97%
1g
C10H14FN
UN3259
OORHPLFSYCEZIP-UHFFFAOYSA-N
N-[(3-fluorophenyl)methyl]propan-1-amin
457580
Fest
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation