Learn More
Alfa Aesar™ 3-Fluor-5-Nitrotoluol, 98 %
Marke:  Alfa Aesar™ H61100.06
Weitere Details : CAS : 499-08-1 Gewicht : 0.00500kg
Menge 5g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15427598
  • 325.00 € / 5 Gramm
Geschätzter Ausliefertermin
von Anbieter 24-06-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
499-08-1
155.128
IPMURRZVEWZEPP-UHFFFAOYSA-N
15065244
CC1=CC(=CC(=C1)F)[N+](=O)[O-]
C7H6FNO2
MFCD06797943
3-fluoro-5-nitrotoluene, benzene, 1-fluoro-3-methyl-5-nitro, 3-fluoro-5-methylnitrobenzene, pubchem1625, acmc-209kix, ksc494a3n, 3-fluoro-5-methyl-nitrobenzene, 5-fluoro-3-nitrotoluene, 1-fluoro-3-methyl-5-nitro-benzene, 1-fluoranyl-3-methyl-5-nitro-benzene
1-Fluor-3-Methyl-5-Nitrobenzol
Spezifikation
3-Fluoro-5-nitrotoluene
5g
C7H6FNO2
3-fluoro-5-nitrotoluene, benzene, 1-fluoro-3-methyl-5-nitro, 3-fluoro-5-methylnitrobenzene, pubchem1625, acmc-209kix, ksc494a3n, 3-fluoro-5-methyl-nitrobenzene, 5-fluoro-3-nitrotoluene, 1-fluoro-3-methyl-5-nitro-benzene, 1-fluoranyl-3-methyl-5-nitro-benzene
CC1=CC(=CC(=C1)F)[N+](=O)[O-]
155.128
155.13
98%
Gelb
499-08-1
MFCD06797943
IPMURRZVEWZEPP-UHFFFAOYSA-N
1-Fluor-3-Methyl-5-Nitrobenzol
15065244
Kristalliner Feststoff
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation