Learn More
Alfa Aesar™ 3-Fluoro-5-nitrobenzoic acid, 97%
Marke:  Alfa Aesar™ H63295.06
Weitere Details : CAS : 14027-75-9 Gewicht : 0.00500kg
Menge. 5g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15449928
  • 352.00 € / 5 Gramm
Geschätzter Ausliefertermin
von Anbieter 24-04-2019
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
14027-75-9
185.11
VIPUIECMSDQUIK-UHFFFAOYSA-N
2759047
C7H4FNO4
MFCD05864360
3-fluoro-5-nitrobenzoic acid, benzoic acid, 3-fluoro-5-nitro, 5-fluoro-3-nitrobenzoic acid, 3-fluoro-5-nitrobenzoic acid, pubchem1400, intermediates-zcf02073, spec-inf-bb s2256
C1=C(C=C(C=C1[N+](=O)[O-])F)C(=O)O
Spezifikation
3-Fluoro-5-nitrobenzoic acid
14027-75-9
MFCD05864360
VIPUIECMSDQUIK-UHFFFAOYSA-N
185.11
185.11
97%
5g
C7H4FNO4
3-fluoro-5-nitrobenzoic acid, benzoic acid, 3-fluoro-5-nitro, 5-fluoro-3-nitrobenzoic acid, 3-fluoro-5-nitrobenzoic acid, pubchem1400, intermediates-zcf02073, spec-inf-bb s2256
C1=C(C=C(C=C1[N+](=O)[O-])F)C(=O)O
2759047
Solid