Learn More
Alfa Aesar™ 3-Fluor-5-methoxybenzolboronsäurepinakolester, 96 %
Marke:  Alfa Aesar™ H62841.03
Weitere Details : Gewicht : 0.00100kg
Menge 1g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15427906
  • 548.00 € / 1 Gramm
Geschätzter Ausliefertermin
von Anbieter 26-06-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
1416367-00-4
252.092
2-3-fluoro-5-methoxyphenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 3-fluoro-5-methoxyphenylboronic acid pinacol ester, 3-fluoro-5-methoxybenzeneboronic acid pinacol ester
2-(3-Fluor-5-Methoxyphenyl)-4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-Dioxaborolan
C13H18BFO3
DGHRKRRFVKPHDQ-UHFFFAOYSA-N
72221149
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC(=CC(=C2)F)OC
Spezifikation
3-Fluoro-5-methoxybenzeneboronic acid pinacol ester
1416367-00-4
2-3-fluoro-5-methoxyphenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 3-fluoro-5-methoxyphenylboronic acid pinacol ester, 3-fluoro-5-methoxybenzeneboronic acid pinacol ester
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC(=CC(=C2)F)OC
252.092
252.09
96%
1g
C13H18BFO3
DGHRKRRFVKPHDQ-UHFFFAOYSA-N
2-(3-Fluor-5-Methoxyphenyl)-4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-Dioxaborolan
72221149
Fest
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation