Learn More
Alfa Aesar™ 3-Fluor-5-Formylbenzolboronsäure-Pinacolester, 96 %
Marke:  Alfa Aesar™ H62303.MD
Weitere Details : Gewicht : 0.00025kg
Menge 250mg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15427266
  • 162.00 € / 250 Milligramm
Geschätzter Ausliefertermin
von Anbieter 24-02-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
1112209-24-1
250.076
3-fluoro-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzaldehyde, 3-fluoro-5-formylphenylboronic acid pinacol ester, 3-fluoro-5-formylbenzeneboronic acid pinacol ester, benzaldehyde, 3-fluoro-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl
3-fluor-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzaldehyd
C13H16BFO3
WENPYTYJEVDZDV-UHFFFAOYSA-N
56776723
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC(=CC(=C2)F)C=O
Spezifikation
3-Fluoro-5-formylbenzeneboronic acid pinacol ester
1112209-24-1
3-fluoro-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzaldehyde, 3-fluoro-5-formylphenylboronic acid pinacol ester, 3-fluoro-5-formylbenzeneboronic acid pinacol ester, benzaldehyde, 3-fluoro-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC(=CC(=C2)F)C=O
250.076
250.07
96%
250mg
C13H16BFO3
WENPYTYJEVDZDV-UHFFFAOYSA-N
3-fluor-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzaldehyd
56776723
Fest
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation