Learn More
Alfa Aesar™ 3-Cyan-5-fluorbenzolboronsäurepinakolester, 96 %
Marke:  Alfa Aesar™ H62066.03
Weitere Details : CAS : 935685-88-4 Gewicht : 0.00100kg
Menge 1g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15426986
  • 537.00 € / 1 Gramm
Geschätzter Ausliefertermin
von Anbieter 14-01-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
935685-88-4
247.076
3-fluoro-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzonitrile, 3-fluoro-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-benzonitrile, 3-cyano-5-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester, 3-fluoro-5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzonitrile, 3-cyano-5-fluorophenylboronic acid pinacol ester, 3-fluoro-5-cyanophenylboronic acid pinacol ester, 3-fluoro-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl benzonitrile, 3-fluoro-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3.2-dioxaborolan-2-yl benzonitrile, 3-fluoro-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzenecarbonitrile, benzonitrile, 3-fluoro-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl
3-Fluor-5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-Dioxaborolan-2-yl)Benzonitril
C13H15BFNO2
WWDTYZLFIFQZDE-UHFFFAOYSA-N
46738194
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC(=CC(=C2)F)C#N
Spezifikation
1g
935685-88-4
3-fluoro-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzonitrile, 3-fluoro-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-benzonitrile, 3-cyano-5-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester, 3-fluoro-5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzonitrile, 3-cyano-5-fluorophenylboronic acid pinacol ester, 3-fluoro-5-cyanophenylboronic acid pinacol ester, 3-fluoro-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl benzonitrile, 3-fluoro-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3.2-dioxaborolan-2-yl benzonitrile, 3-fluoro-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl benzenecarbonitrile, benzonitrile, 3-fluoro-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC(=CC(=C2)F)C#N
247.076
247.07
96%
3-Cyano-5-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester
C13H15BFNO2
WWDTYZLFIFQZDE-UHFFFAOYSA-N
3-Fluor-5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-Dioxaborolan-2-yl)Benzonitril
46738194
Fest
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation