Learn More
3-Chlor-4-Hydroxybenzenboronsäure, 96 %, Acros Organics™
Marke:  Acros Organics 455950050
Weitere Details : CAS : 182344-13-4 Gewicht : 0.00500kg
Menge 5g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15525916
  • 577.80 € / 5 Gramm
Geschätzter Ausliefertermin
von Anbieter 16-03-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
182344-13-4
172.38
3-chloro-4-hydroxyphenyl boronic acid, 3-chloro-4-hydroxybenzeneboronic acid, 4-borono-2-chlorophenol, boronic acid, 3-chloro-4-hydroxyphenyl, acmc-1bwc3, 3-chloro-4-hydroxyphenylboronicacid, 3-chloro-4-hydroxy-phenylboronic acid, 3-chloro-4-hydroxy-phenyl boronic acid, 3-chloranyl-4-oxidanyl-phenyl boronic acid
(3-chlor-4-hydroxyphenyl)boronsäure
C6H6BClO3
WWQIKFZZILXJHG-UHFFFAOYSA-N
22125373
B(C1=CC(=C(C=C1)O)Cl)(O)O
Spezifikation
3-Chloro-4-hydroxybenzeneboronic acid
218.0°C to 223.0°C
182344-13-4
C6H6BClO3
WWQIKFZZILXJHG-UHFFFAOYSA-N
(3-chlor-4-hydroxyphenyl)boronsäure
22125373
96%
Authentic
5g
95% min. (HPLC)
3-chloro-4-hydroxyphenyl boronic acid, 3-chloro-4-hydroxybenzeneboronic acid, 4-borono-2-chlorophenol, boronic acid, 3-chloro-4-hydroxyphenyl, acmc-1bwc3, 3-chloro-4-hydroxyphenylboronicacid, 3-chloro-4-hydroxy-phenylboronic acid, 3-chloro-4-hydroxy-phenyl boronic acid, 3-chloranyl-4-oxidanyl-phenyl boronic acid
B(C1=CC(=C(C=C1)O)Cl)(O)O
172.38
172.38
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • 3-Chloro-4-hydroxybenzeneboronic acid, 96%
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.