Learn More
Alfa Aesar™ 3-Bromo-N-(4-fluoro-2-methylphenyl)-5-(trifluoromethyl)benzenesulfonamide, 97%
Marke:  Alfa Aesar™ H64935.06
Weitere Details : Gewicht : 0.00500kg
Menge. 5g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15449266
  • 863.00 € / 5 Gramm
Geschätzter Ausliefertermin
von Anbieter 18-03-2019
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
MFCD27665328
Spezifikation
3-Bromo-N-(4-fluoro-2-methylphenyl)-5-(trifluoromethyl)benzenesulfonamide
MFCD27665328
Solid
5g
412.2
97%