Learn More
Alfa Aesar™ 3-Bromo-N-(3-isopropylphenyl)-5-(trifluoromethyl)benzenesulfonamide, 97%
Marke:  Alfa Aesar™ H64842.03
Weitere Details : Gewicht : 0.00100kg
Menge. 1g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15449186
  • 183.00 € / 1 Gramm
Geschätzter Ausliefertermin
von Anbieter 17-04-2019
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
MFCD27665316
Spezifikation
3-Bromo-N-(3-isopropylphenyl)-5-(trifluoromethyl)benzenesulfonamide
MFCD27665316
Solid
1g
422.26
97%