Learn More
Alfa Aesar™ 3-Bromo-N-(3-chloro-4-methylphenyl)-5-(trifluoromethyl)benzenesulfonamide, 97%
Marke:  Alfa Aesar™ H64719.03
Weitere Details : Gewicht : 0.00100kg
Menge. 1g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15449106
  • 216.00 € / 1 Gramm
Geschätzter Ausliefertermin
von Anbieter 17-04-2019
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
MFCD27665307
Spezifikation
3-Bromo-N-(3-chloro-4-methylphenyl)-5-(trifluoromethyl)benzenesulfonamide
MFCD27665307
Solid
1g
428.65
97%