Learn More
Alfa Aesar™ 3-Bromo-5-fluorobenzamide, 96%
Marke:  Alfa Aesar™ H62944.03
Weitere Details : CAS : 933585-20-7 Gewicht : 0.00100kg
Menge. 1g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15449388
  • 102.00 € / 1 Gramm
Geschätzter Ausliefertermin
von Anbieter 24-04-2019
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
933585-20-7
218.025
CFWMRENFPXKUBG-UHFFFAOYSA-N
3-bromo-5-fluorobenzamide
C7H5BrFNO
MFCD07780673
43248499
C1=C(C=C(C=C1F)Br)C(=O)N
Spezifikation
3-Bromo-5-fluorobenzamide
933585-20-7
MFCD07780673
C1=C(C=C(C=C1F)Br)C(=O)N
218.025
218.02
96%
1g
C7H5BrFNO
CFWMRENFPXKUBG-UHFFFAOYSA-N
3-bromo-5-fluorobenzamide
43248499
Solid