Learn More
Alfa Aesar™ 3-Brom-2-Nitroanilin, 98 %
Marke:  Alfa Aesar™ H61169.MD
Weitere Details : CAS : 7138-15-0 Gewicht : 0.00025kg ??product.attributeSet.Transport?? : UN number : 2811 Chem class : 6.1 Pack group : III
Menge 250mg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15427678
  • 54.60 € / 250 Milligramm
Geschätzter Ausliefertermin
von Anbieter 01-07-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
7138-15-0
217.022
GLKHLBAXHLAQBJ-UHFFFAOYSA-N
21852072
C1=CC(=C(C(=C1)Br)[N+](=O)[O-])N
C6H5BrN2O2
MFCD08063248
3-bromo-2-nitrobenzenamine, 2-amino-6-bromonitrobenzene, 3-bromo-2-nitrophenylamine, 3-bromo-2-nitro-phenylamine, pubchem3139, acmc-209oig, 3-bromo-2-nitro-aniline, ksc376s4f, 3-amino-2-nitrobromobenzene
3-Brom-2-Nitroanilin
Spezifikation
3-Bromo-2-nitroaniline
250mg
C6H5BrN2O2
UN2811
GLKHLBAXHLAQBJ-UHFFFAOYSA-N
3-Brom-2-Nitroanilin
21852072
Kristallin
Rot
7138-15-0
MFCD08063248
3-bromo-2-nitrobenzenamine, 2-amino-6-bromonitrobenzene, 3-bromo-2-nitrophenylamine, 3-bromo-2-nitro-phenylamine, pubchem3139, acmc-209oig, 3-bromo-2-nitro-aniline, ksc376s4f, 3-amino-2-nitrobromobenzene
C1=CC(=C(C(=C1)Br)[N+](=O)[O-])N
217.022
217.02
98%
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation