Learn More
Alfa Aesar™ (3-Benzyloxypropyl)Triphenylphosphoniumbromid, ≥ 97 %
Marke:  Alfa Aesar™ H55754.03
Weitere Details : CAS : 54314-85-1 Gewicht : 0.00100kg
Menge 1g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15422276
  • 38.30 € / 1 Gramm
Verfügbar ab
12-11-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
54314-85-1
491.409
DWYCJWXMZGVGJV-UHFFFAOYSA-M
10929077
C1=CC=C(C=C1)COCCC[P+](C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4.[Br-]
C28H28BrOP
MFCD00191781
3-benzyloxypropyl triphenylphosphonium bromide, 3-benzyloxy propyl triphenylphosphonium bromide, 3-benzyloxypropyl triphenylphosphoniumbromide, phosphonium, triphenyl 3-phenylmethoxy propyl-, bromide, phosphonium,triphenyl 3-phenylmethoxy propyl-, bromide 1:1, acmc-1asqr, c28h28op.br, 3-benzyloxypropyltriphenylphosphonium bromide, 3-benzyloxypropyl triphenyl phosphonium bromide, 3-benzyloxypropyl triphenyl-phosphonium bromide
Triphenyl(3-phenylmethoxypropyl)phosphanium;bromid
Spezifikation
(3-Benzyloxypropyl)triphenylphosphonium bromide
153°C to 154°C
54314-85-1
MFCD00191781
DWYCJWXMZGVGJV-UHFFFAOYSA-M
Triphenyl(3-phenylmethoxypropyl)phosphanium;bromid
10929077
Pulver
Weiß
1g
C28H28BrOP
3-benzyloxypropyl triphenylphosphonium bromide, 3-benzyloxy propyl triphenylphosphonium bromide, 3-benzyloxypropyl triphenylphosphoniumbromide, phosphonium, triphenyl 3-phenylmethoxy propyl-, bromide, phosphonium,triphenyl 3-phenylmethoxy propyl-, bromide 1:1, acmc-1asqr, c28h28op.br, 3-benzyloxypropyltriphenylphosphonium bromide, 3-benzyloxypropyl triphenyl phosphonium bromide, 3-benzyloxypropyl triphenyl-phosphonium bromide
C1=CC=C(C=C1)COCCC[P+](C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4.[Br-]
491.409
491.41
98%
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation