Learn More
Alfa Aesar™ 3-Amino-6-bromopyrazine-2-carboxamide, 96%
Marke:  Alfa Aesar™ H63202.03
Weitere Details : CAS : 17890-77-6 Gewicht : 0.00100kg
Menge. 1g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15449768
  • 210.00 € / 1 Gramm
Geschätzter Ausliefertermin
von Anbieter 18-03-2019
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
17890-77-6
217.026
3-amino-6-bromo-2-pyrazinecarboxamide, 3-amino-6-bromo-pyrazine-2-carboxamide, 3-amino-6-bromo-pyrazine-2-carboxylic acid amide
3-amino-6-bromopyrazine-2-carboxamide
C5H5BrN4O
PBCURFNSKTTYGF-UHFFFAOYSA-N
470899
C1=C(N=C(C(=N1)N)C(=O)N)Br
Spezifikation
3-Amino-6-bromopyrazine-2-carboxamide
17890-77-6
3-amino-6-bromo-2-pyrazinecarboxamide, 3-amino-6-bromo-pyrazine-2-carboxamide, 3-amino-6-bromo-pyrazine-2-carboxylic acid amide
C1=C(N=C(C(=N1)N)C(=O)N)Br
217.026
217.02
96%
1g
C5H5BrN4O
PBCURFNSKTTYGF-UHFFFAOYSA-N
3-amino-6-bromopyrazine-2-carboxamide
470899
Solid