Learn More
Alfa Aesar™ 3-Amino-2-chlor-5-(trifluormethyl)-pyridin, 98 %
Marke:  Alfa Aesar™ H64945.06
Weitere Details : CAS : 72587-18-9 Gewicht : 0.00500kg
Menge 5g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15422379
  • 291.00 € / 5 Gramm
Verfügbar ab
18-11-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Anwendungen
Es wird als Zwischenprodukt in der Pharmazeutik eingesetzt.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühlen. Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
72587-18-9
196.557
HABKYPVMMHBOIW-UHFFFAOYSA-N
12919757
C1=C(C=NC(=C1N)Cl)C(F)(F)F
C6H4ClF3N2
MFCD07375383
2-chloro-5-trifluoromethyl pyridin-3-amine, 2-chloro-5-trifluoromethyl-3-pyridinamine, 3-amino-2-chloro-5-trifluoromethyl pyridine, 3-amino-2-chloro-5-trifluoromethylpyridine, 2-chloro-3-amino-5-trifluoromethyl pyridine
2-Chlor-5-(Trifluormethyl)Pyridin-3-Amin
Spezifikation
3-Amino-2-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine
5g
C6H4ClF3N2
19757170
Slightly soluble in water.
C1=C(C=NC(=C1N)Cl)C(F)(F)F
196.557
196.56
98%
Weiß bis braun
72587-18-9
MFCD07375383
2-chloro-5-trifluoromethyl pyridin-3-amine, 2-chloro-5-trifluoromethyl-3-pyridinamine, 3-amino-2-chloro-5-trifluoromethyl pyridine, 3-amino-2-chloro-5-trifluoromethylpyridine, 2-chloro-3-amino-5-trifluoromethyl pyridine
HABKYPVMMHBOIW-UHFFFAOYSA-N
2-Chlor-5-(Trifluormethyl)Pyridin-3-Amin
12919757
Fest
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation