Learn More
3',5'-Dichlorbiphenyl-4-Sulfonylchlorid, 97 %, Acros Organics
Marke:  Acros Organics 450500050
Weitere Details : CAS : 885267-95-8 Gewicht : 0.00500kg ??product.attributeSet.Transport?? : UN number : 3261 Chem class : 8 Pack group : III
Menge 5g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15204834
  • 278.00 € / 5 Gramm
Verfügbar ab
15-12-2020
Chemische Identifikatoren
885267-95-8
321.61
4-3,5-dichlorophenyl benzenesulfonyl chloride, 3',5'-dichloro-1,1'-biphenyl-4-sulfonyl chloride, 4-3,5-dichlorophenyl benzenesulphonyl chloride, 3',5'-dichlorobiphenyl-4-sulfonyl chloride, 4-3,5-dichlorophenyl phenyl sulfonyl chloride
4-(3,5-Dichlorphenyl)benzolsulfonylchlorid
C12H7Cl3O2S
KBMKQHVXGMOKKI-UHFFFAOYSA-N
3771398
C1=CC(=CC=C1C2=CC(=CC(=C2)Cl)Cl)S(=O)(=O)Cl
Spezifikation
3', 5'-Dichlorobiphenyl-4-sulfonyl chloride
5g
96% min. diethylsulfonamide derivative (HPLC)
4-3,5-dichlorophenyl benzenesulfonyl chloride, 3',5'-dichloro-1,1'-biphenyl-4-sulfonyl chloride, 4-3,5-dichlorophenyl benzenesulphonyl chloride, 3',5'-dichlorobiphenyl-4-sulfonyl chloride, 4-3,5-dichlorophenyl phenyl sulfonyl chloride
C1=CC(=CC=C1C2=CC(=CC(=C2)Cl)Cl)S(=O)(=O)Cl
321.61
321.61
102°C to 106°C
885267-95-8
C12H7Cl3O2S
KBMKQHVXGMOKKI-UHFFFAOYSA-N
4-(3,5-Dichlorphenyl)benzolsulfonylchlorid
3771398
97%
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • 3',5'-Dichlorobiphenyl-4-sulfonyl chloride, 97%
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • EUH029-Entwickelt bei Berührung mit Wasser giftige Gase.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P402+P404-In einem geschlossenen Behälter an einem trockenen Ort aufbewahren.
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation