Learn More
Alfa Aesar™ 3,5-Dibrom-N-(4-fluorobenzyl)anilin, 97 %
Marke:  Alfa Aesar™ H57476.MD
Weitere Details : Gewicht : 0.00025kg
Menge 250mg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15423948
  • 168.00 € / 250 Milligramm
Verfügbar ab
18-11-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
1858251-75-8
359.036
VBVKQLQBFBSBIU-UHFFFAOYSA-N
97455621
C1=CC(=CC=C1CNC2=CC(=CC(=C2)Br)Br)F
C13H10Br2FN
MFCD27975656
3,5-dibromo-n-4-fluorophenyl methyl aniline, 3,5-dibromo-n-4-fluorobenzyl aniline
3,5-Dibrom-N-[(4-fluorphenyl)methyl]anilin
Spezifikation
3,5-Dibromo-N-(4-fluorobenzyl)aniline
1858251-75-8
MFCD27975656
VBVKQLQBFBSBIU-UHFFFAOYSA-N
3,5-Dibrom-N-[(4-fluorphenyl)methyl]anilin
97455621
Fest
250mg
C13H10Br2FN
3,5-dibromo-n-4-fluorophenyl methyl aniline, 3,5-dibromo-n-4-fluorobenzyl aniline
C1=CC(=CC=C1CNC2=CC(=CC(=C2)Br)Br)F
359.036
359.03
97%
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation