Learn More
Alfa Aesar™ 3,4-Difluorbenzolboronsäure-Propandiolester, 96 %
Marke:  Alfa Aesar™ H62022.MD
Weitere Details : Gewicht : 0.00025kg
Menge 250mg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15426936
  • 108.00 € / 250 Milligramm
Verfügbar ab
24-11-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
754226-39-6
240.057
2-3,4-difluorophenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 1,3,2-dioxaborolane, 2-3,4-difluorophenyl-4,4,5,5-tetramethyl, acmc-209oye, 3,4-difluorophenylboronic acid pinacol ester, 3,4-difluorobenzeneboronic acid pinacol ester, 2-3,4-difluoro-phenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolane
2-(3,4-difluorphenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan
C12H15BF2O2
VJTCPZZOSKBSCP-UHFFFAOYSA-N
53429043
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC(=C(C=C2)F)F
Spezifikation
3,4-Difluorobenzeneboronic acid pinacol ester
754226-39-6
2-3,4-difluorophenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 1,3,2-dioxaborolane, 2-3,4-difluorophenyl-4,4,5,5-tetramethyl, acmc-209oye, 3,4-difluorophenylboronic acid pinacol ester, 3,4-difluorobenzeneboronic acid pinacol ester, 2-3,4-difluoro-phenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolane
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC(=C(C=C2)F)F
240.057
240.05
96%
250mg
C12H15BF2O2
VJTCPZZOSKBSCP-UHFFFAOYSA-N
2-(3,4-difluorphenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan
53429043
Fest
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation