Learn More
3',4'-Dichlorbiphenyl-4-Sulfonylchlorid, 95 %, Acros Organics
Marke:  Acros Organics 450430010
Weitere Details : CAS : 501697-80-9 Gewicht : 0.00100kg ??product.attributeSet.Transport?? : UN number : 3261 Chem class : 8 Pack group : III
Menge 1g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15224824
  • 129.00 € / 1 Gramm
Verfügbar ab
17-12-2020
Chemische Identifikatoren
501697-80-9
321.61
3',4'-dichloro 1,1'-biphenyl-4-sulfonyl chloride, 4-3,4-dichlorophenyl benzenesulfonyl chloride, 3',4'-dichloro-biphenyl-4-sulfonyl chloride, 3',4'-dichloro-1,1'-biphenyl-4-sulfonyl chloride, 4-3,4-dichlorophenyl phenyl chlorosulfone, 4-3,4-dichlorophenyl phenyl sulfonyl chloride, 4-3,4-dichlorophenyl phenyl sulphonyl chloride
4-(3,4-Dichlorphenyl)benzolsulfonylchlorid
C12H7Cl3O2S
DHVBZUPMGVOIOH-UHFFFAOYSA-N
2794751
C1=CC(=CC=C1C2=CC(=C(C=C2)Cl)Cl)S(=O)(=O)Cl
Spezifikation
3', 4'-Dichlorobiphenyl-4-sulfonyl chloride
104°C to 108°C
501697-80-9
C12H7Cl3O2S
DHVBZUPMGVOIOH-UHFFFAOYSA-N
4-(3,4-Dichlorphenyl)benzolsulfonylchlorid
2794751
95%
Glasflasche
1g
94% min. Diethylsulfonamide derivative (HPLC)
3',4'-dichloro 1,1'-biphenyl-4-sulfonyl chloride, 4-3,4-dichlorophenyl benzenesulfonyl chloride, 3',4'-dichloro-biphenyl-4-sulfonyl chloride, 3',4'-dichloro-1,1'-biphenyl-4-sulfonyl chloride, 4-3,4-dichlorophenyl phenyl chlorosulfone, 4-3,4-dichlorophenyl phenyl sulfonyl chloride, 4-3,4-dichlorophenyl phenyl sulphonyl chloride
C1=CC(=CC=C1C2=CC(=C(C=C2)Cl)Cl)S(=O)(=O)Cl
321.61
321.61
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • 3',4'-Dichlorobiphenyl-4-sulfonyl chloride, 95%
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • EUH029-Entwickelt bei Berührung mit Wasser giftige Gase.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation