Learn More
Alfa Aesar™ 3-(1-Methyl-4-piperidinyl)indole, 97%
Marke:  Alfa Aesar™ H63020.06
Weitere Details : CAS : 17403-07-5 Gewicht : 0.00500kg
Menge. 5g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15449458
  • 911.00 € / 5 Gramm
Geschätzter Ausliefertermin
von Anbieter 24-04-2019
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
17403-07-5
214.312
KYSCKYJNMTUJPA-UHFFFAOYSA-N
11206672
CN1CCC(CC1)C2=CNC3=CC=CC=C32
C14H18N2
MFCD07776765
3-1-methyl-4-piperidinyl-1h-indole, 3-n-methylpiperidinyl indole, 3-1-methylpiperidin-4-yl-1h-indole, unii-7nsm99c49f, 3-1-methyl-4-piperidinyl indole, 1h-indole, 3-1-methyl-4-piperidinyl, naratriptan impurity a, usp naratriptan related compound a free base, naratriptan hydrochloride impurity, 3-1-methylpiperidin-4-yl-1h-indole-usp, 1h-indole,3-1-methyl-4-piperidinyl
3-(1-methylpiperidin-4-yl)-1H-indole
Spezifikation
3-(1-Methyl-4-piperidinyl)indole
5g
C14H18N2
1573327
KYSCKYJNMTUJPA-UHFFFAOYSA-N
3-(1-methylpiperidin-4-yl)-1H-indole
11206672
Solid
White to Yellow
17403-07-5
MFCD07776765
3-1-methyl-4-piperidinyl-1h-indole, 3-n-methylpiperidinyl indole, 3-1-methylpiperidin-4-yl-1h-indole, unii-7nsm99c49f, 3-1-methyl-4-piperidinyl indole, 1h-indole, 3-1-methyl-4-piperidinyl, naratriptan impurity a, usp naratriptan related compound a free base, naratriptan hydrochloride impurity, 3-1-methylpiperidin-4-yl-1h-indole-usp, 1h-indole,3-1-methyl-4-piperidinyl
CN1CCC(CC1)C2=CNC3=CC=CC=C32
214.312
214.31
97%