Learn More
(±)-2-(Trifluoromethyl)piperidin, 97 %, ACROS Organics™
Marke:  Acros Organics 451350050
Weitere Details : CAS : 154630-93-0 Gewicht : 0.00500kg ??product.attributeSet.Transport?? : UN number : 2733 Chem class : 3 Pack group : III
Menge 5g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15224278
  • 528.00 € / 5 Gramm
Verfügbar ab
11-12-2020
Chemische Identifikatoren
154630-93-0
153.15
2-trifluoromethyl piperidine, 2-trifluoromethyl-piperidine, -2-trifluoromethyl piperidine, piperidine, 2-trifluoromethyl, +/--2-trifluoromethyl piperidine
2-(Trifluormethyl)piperidin
C6H10F3N
NAXDEFXCCITWEU-UHFFFAOYSA-N
11263608
C1CCNC(C1)C(F)(F)F
Spezifikation
(±)-2-(Trifluoromethyl)piperidine
Authentic
64.0°C (182.0 mmHg)
154630-93-0
C6H10F3N
NAXDEFXCCITWEU-UHFFFAOYSA-N
2-(Trifluormethyl)piperidin
11263608
97%
25°C
Consistent with structure (1H−NMR)
5g
96% min. (GC)
2-trifluoromethyl piperidine, 2-trifluoromethyl-piperidine, -2-trifluoromethyl piperidine, piperidine, 2-trifluoromethyl, +/--2-trifluoromethyl piperidine
C1CCNC(C1)C(F)(F)F
153.15
153.15
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • (±)-2-(Trifluoromethyl)piperidine, 97%
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1C
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation