Learn More
2-Thioxo-3-[3-(trifluormethyl)phenyl]-4-thiazolidinon, 95 %, Alfa Aesar™
Marke:  Alfa Aesar H63447.06
Weitere Details : CAS : 315-08-2 Gewicht : 0.00500kg
Menge 5g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15428316
  • 884.00 € / 5 Gramm
Geschätzter Ausliefertermin
von Anbieter 24-06-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
315-08-2
277.279
MRDJXDJVVCNDND-UHFFFAOYSA-N
278104
C1C(=O)N(C(=S)S1)C2=CC=CC(=C2)C(F)(F)F
C10H6F3NOS2
MFCD00126176
n-3-trifluoromethyl phenyl rhodanine, 2-thioxo-3-3-trifluoromethyl-phenyl-thiazolidin-4-one, 2-sulfanylidene-3-3-trifluoromethyl phenyl-1,3-thiazolidin-4-one, 2-thioxo-3-3-trifluoromethyl phenyl thiazolidin-4-one, 2-thioxo-3-3-trifluoromethyl phenyl-4-thiazolidinone, 2-thioxo-3-3-trifluoromethylhenyl-thiazolidin-4-one, 2-thioxo-3-3-trifluoromethyl phenyl-1,3-thiazolidin-4-one, 3-3-trifluoromethyl phenyl rhodanine, 2-tioxo-3-3-trifluoromethylphenyl thiazolidin-4-one
2-sulfanylidene-3-[3-(trifluormethyl)phenyl]-1,3-thiazolidin-4-on
Spezifikation
2-Thioxo-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-4-thiazolidinone
5g
C10H6F3NOS2
n-3-trifluoromethyl phenyl rhodanine, 2-thioxo-3-3-trifluoromethyl-phenyl-thiazolidin-4-one, 2-sulfanylidene-3-3-trifluoromethyl phenyl-1,3-thiazolidin-4-one, 2-thioxo-3-3-trifluoromethyl phenyl thiazolidin-4-one, 2-thioxo-3-3-trifluoromethyl phenyl-4-thiazolidinone, 2-thioxo-3-3-trifluoromethylhenyl-thiazolidin-4-one, 2-thioxo-3-3-trifluoromethyl phenyl-1,3-thiazolidin-4-one, 3-3-trifluoromethyl phenyl rhodanine, 2-tioxo-3-3-trifluoromethylphenyl thiazolidin-4-one
C1C(=O)N(C(=S)S1)C2=CC=CC(=C2)C(F)(F)F
277.279
277.28
95%
Weiß
315-08-2
MFCD00126176
MRDJXDJVVCNDND-UHFFFAOYSA-N
2-sulfanylidene-3-[3-(trifluormethyl)phenyl]-1,3-thiazolidin-4-on
278104
Fest
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation