Learn More
2-(Pyrrolidin-1-yl)pyrimidin-5-Boronsäure-Pinacoleste, 95 %, Acros Organics™
Marke:  Acros Organics 454350010
Weitere Details : CAS : 1015242-07-5 Gewicht : 0.00100kg
Menge 1g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15204348
  • 478.00 € / 1 Gramm
Verfügbar ab
11-12-2020
Chemische Identifikatoren
1015242-07-5
275.16
2-pyrrolidin-1-yl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrimidine, 2-pyrrolidin-1-yl pyrimidine-5-boronic acid pinacol ester, 2-pyrrolidinopyrimidine-5-boronic acid pinacol ester, 2-pyrrolidin-1-yl pyrimidin-5-ylboronic acid pinacol ester, 2-pyrrolidin-1-yl-5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrimidine, 2-pyrrolidinopyrimidine-5-boronic acid, pinacol ester, 2-pyrrolidin-1-yl pyrimidine-5-boronic acid, pinacol ester, 2-pyrrolidin-1-yl pyrimidin-5-yl boronic acid pinacol ester
2-Pyrrolidin-1-yl-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrimidin
C14H22BN3O2
CGSCNCRVBHIXSO-UHFFFAOYSA-N
16414224
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CN=C(N=C2)N3CCCC3
Spezifikation
2-(Pyrrolidin-1-yl)pyrimidine-5-boronic acid pinacol ester
Glasflasche
1g
94% min. (GC)
2-pyrrolidin-1-yl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrimidine, 2-pyrrolidin-1-yl pyrimidine-5-boronic acid pinacol ester, 2-pyrrolidinopyrimidine-5-boronic acid pinacol ester, 2-pyrrolidin-1-yl pyrimidin-5-ylboronic acid pinacol ester, 2-pyrrolidin-1-yl-5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrimidine, 2-pyrrolidinopyrimidine-5-boronic acid, pinacol ester, 2-pyrrolidin-1-yl pyrimidine-5-boronic acid, pinacol ester, 2-pyrrolidin-1-yl pyrimidin-5-yl boronic acid pinacol ester
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CN=C(N=C2)N3CCCC3
275.16
275.16
Authentic
151.0°C to 152.0°C
1015242-07-5
C14H22BN3O2
CGSCNCRVBHIXSO-UHFFFAOYSA-N
2-Pyrrolidin-1-yl-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrimidin
16414224
95%
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • 2-(Pyrrolidin-1-yl)pyrimidine-5-boronic acid pinacol ester
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation