Learn More
2-Nitromesitylen, 99 %, ACROS Organics™
Marke:  Acros Organics 453070010
Weitere Details : CAS : 603-71-4 Gewicht : 0.00100kg
Menge 1g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15234288
  • 33.45 € / 1 Gramm
Verfügbar ab
22-12-2020
Chemische Identifikatoren
603-71-4
165.19
2-nitromesitylene, nitromesitylene, mononitromesitylene, mesitylene, 2-nitro, benzene, 1,3,5-trimethyl-2-nitro, 2,4,6-trimethylnitrobenzene, 2,4,6-trimethyl-1-nitrobenzene, benzene,1,3,5-trimethyl-2-nitro, 1,3,5-trimethyl-2-nitro-benzene, 2,6-trimethylnitrobenzene
1,3,5-trimethyl-2-nitrobenzol
C9H11NO2
SCEKDQTVGHRSNS-UHFFFAOYSA-N
69051
CC1=CC(=C(C(=C1)C)[N+](=O)[O-])C
Spezifikation
2-Nitromesitylene
Authentic
41.0°C to 45.5°C
603-71-4
C9H11NO2
SCEKDQTVGHRSNS-UHFFFAOYSA-N
1,3,5-trimethyl-2-nitrobenzol
69051
99%
86°C
Glasflasche
1g
98.5% min. (HPLC)
2-nitromesitylene, nitromesitylene, mononitromesitylene, mesitylene, 2-nitro, benzene, 1,3,5-trimethyl-2-nitro, 2,4,6-trimethylnitrobenzene, 2,4,6-trimethyl-1-nitrobenzene, benzene,1,3,5-trimethyl-2-nitro, 1,3,5-trimethyl-2-nitro-benzene, 2,6-trimethylnitrobenzene
CC1=CC(=C(C(=C1)C)[N+](=O)[O-])C
165.19
165.19
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • 2-Nitromesitylene, 99%
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation