Learn More
Alfa Aesar™ 2-Methyl-5-(Trifluormethyl)benzoylchlorid, 97 %
Marke:  Alfa Aesar™ H33808.06
Weitere Details : Gewicht : 0.00500kg ??product.attributeSet.Transport?? : UN number : 3265 Chem class : 8 Pack group : II
Menge 5g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15426677
  • 315.00 € / 5 Gramm
Verfügbar ab
02-11-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
1261445-13-9
238.59
DWHYIYNVPCGCJQ-UHFFFAOYSA-N
58342060
CC1=C(C=C(C=C1)OC(F)(F)F)C(=O)Cl
C9H6ClF3O2
MFCD18399758
2-methyl-5-trifluoromethoxy benzoyl chloride
2-Methyl-5-(Trifluormethyloxy)benzoylchlorid
Spezifikation
2-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
5g
C9H6ClF3O2
UN3265
DWHYIYNVPCGCJQ-UHFFFAOYSA-N
2-Methyl-5-(Trifluormethyloxy)benzoylchlorid
58342060
Flüssig
Moisture sensitive
1261445-13-9
MFCD18399758
2-methyl-5-trifluoromethoxy benzoyl chloride
CC1=C(C=C(C=C1)OC(F)(F)F)C(=O)Cl
238.59
238.59
97%
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation