Learn More
Alfa Aesar™ 2-Hydrazino-4-(Trifluormethyl)pyrimidin, 97 %
Marke:  Alfa Aesar™ H61287.06
Weitere Details : CAS : 197305-97-8 Gewicht : 0.00500kg ??product.attributeSet.Transport?? : UN number : 2811 Chem class : 6.1 Pack group : III
Menge 5g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15427808
  • 238.00 € / 5 Gramm
Geschätzter Ausliefertermin
von Anbieter 18-02-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Anwendungen
2-Hydrazino-4-(trifluoromethyl)pyrimidin kann als Derivatisierungsreagenz für die gleichzeitige Bestimmung von Testosteron (T) und Dihydrotestosteron (DHT) in Mausgewebe und Serum verwendet werden. Synthese von Organohydrazid-Chelatkomplexen aus Rhenium und Technetium. Vorbereitung von 1-(4-methoxyphenyl)ethanon [(4-trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]hydrazon (NAS-75).
Löslichkeit
Löslich in wässriger Säure.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Mit guter Belüftung. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
197305-97-8
178.118
XQCAINVUBSAUBJ-UHFFFAOYSA-N
1268079
C1=CN=C(N=C1C(F)(F)F)NN
C5H5F3N4
MFCD00115112
2-hydrazino-4-trifluoromethyl pyrimidine, 2-hydrazinyl-4-trifluoromethyl pyrimidine, 4-trifluoromethyl pyrimidin-2-ylhydrazine, n-4-trifluoromethyl pyrimidin-2-yl hydrazine, 4-trifluoromethyl pyrimidin-2-yl hydrazine, 1-4-trifluoromethyl pyrimidin-2-yl hydrazine, 2 1h-pyrimidinone, 4-trifluoromethyl-, hydrazone, buttpark 27\08-68, ksc498g6p, 2-hydrazino-4-trifluoromethylpyrimidine
[4-(trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]hydrazin
Spezifikation
2-Hydrazino-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
5g
C5H5F3N4
UN2811
XQCAINVUBSAUBJ-UHFFFAOYSA-N
[4-(trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl]hydrazin
1268079
97%
99°C to 101°C
197305-97-8
MFCD00115112
2-hydrazino-4-trifluoromethyl pyrimidine, 2-hydrazinyl-4-trifluoromethyl pyrimidine, 4-trifluoromethyl pyrimidin-2-ylhydrazine, n-4-trifluoromethyl pyrimidin-2-yl hydrazine, 4-trifluoromethyl pyrimidin-2-yl hydrazine, 1-4-trifluoromethyl pyrimidin-2-yl hydrazine, 2 1h-pyrimidinone, 4-trifluoromethyl-, hydrazone, buttpark 27\08-68, ksc498g6p, 2-hydrazino-4-trifluoromethylpyrimidine
C1=CN=C(N=C1C(F)(F)F)NN
178.118
178.12
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation