Learn More
6-Fluor-3-pyridinylboronsäure, 97 %, Acros Organics™
Marke: Acros Organics 397160010
Weitere Details : CAS : 351019-18-6 Gewicht : 0.00100kg
Menge | 1g |
---|---|
Verpackung | Glasflasche |
Chemische Identifikatoren
351019-18-6 | |
140.91 | |
2-fluoropyridine-5-boronic acid, 2-fluoro-5-pyridylboronic acid, 6-fluoropyridin-3-yl boronic acid, 6-fluoropyridine-3-boronic acid, 2-fluoro-5-pyridineboronic acid, 2-fluoropyridin-5-ylboronic acid, 2-fluoropyridin-5-boronic acid, 6-fluoro-3-pyridinylboronic acid, 6-fluoropyridin-3-yl-3-boronic acid, 6-fluoro-3-pyridineboronic acid | |
(6-Fluorpyridin-3-yl)Boronsäure |
C5H5BFNO2 | |
OJBYZWHAPXIJID-UHFFFAOYSA-N | |
2783397 | |
B(C1=CN=C(C=C1)F)(O)O |
Spezifikation
6-Fluoro-3-pyridinylboronic acid | |
172.0°C to 176.0°C | |
351019-18-6 | |
100.0 | |
C5H5BFNO2 | |
OJBYZWHAPXIJID-UHFFFAOYSA-N | |
(6-Fluorpyridin-3-yl)Boronsäure | |
2783397 | |
97% |
Glasflasche | |
1g | |
96.0 | |
97% | |
2-fluoropyridine-5-boronic acid, 2-fluoro-5-pyridylboronic acid, 6-fluoropyridin-3-yl boronic acid, 6-fluoropyridine-3-boronic acid, 2-fluoro-5-pyridineboronic acid, 2-fluoropyridin-5-ylboronic acid, 2-fluoropyridin-5-boronic acid, 6-fluoro-3-pyridinylboronic acid, 6-fluoropyridin-3-yl-3-boronic acid, 6-fluoro-3-pyridineboronic acid | |
B(C1=CN=C(C=C1)F)(O)O | |
140.91 | |
140.91 |
Sicherheit und Handhabung
- 2-Fluoropyridine-5-boronic acid
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.