Learn More
(2-Fluorphenyl)Methanesulfonylchlorid, ≥95 %, Maybridge
Marke:  Maybridge MO07770DA
Weitere Details : CAS : 24974-71-8 Gewicht : 0.05100kg ??product.attributeSet.Transport?? : UN number : 3261 Chem class : 8 Pack group : II
Menge 1g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10028322
  • 57.40 € / 1 Gramm
Verfügbar ab
07-10-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
24974-71-8
208.631
CJDWSUDXKHLMCY-UHFFFAOYSA-N
573052
C1=CC=C(C(=C1)CS(=O)(=O)Cl)F
C7H6ClFO2S
MFCD04117455
2-fluorophenyl methanesulfonyl chloride, 2-fluoro-phenyl-methanesulfonyl chloride, 2-fluorobenzylsulfonyl chloride, 2-fluorophenyl methanesulphonyl chloride, chloro 2-fluorophenyl methyl sulfone, alpha-chlorosulphonyl-2-fluorotoluene, benzenemethanesulfonyl chloride, 2-fluoro, 2-fluorophenyl-methanesulfonyl chloride, pubchem10055
(2-Fluorphenyl)methansulfonylchlorid
Spezifikation
(2-Fluorophenyl)methanesulfonyl chloride
1g
95.0
C7H6ClFO2S
2-fluorophenyl methanesulfonyl chloride, 2-fluoro-phenyl-methanesulfonyl chloride, 2-fluorobenzylsulfonyl chloride, 2-fluorophenyl methanesulphonyl chloride, chloro 2-fluorophenyl methyl sulfone, alpha-chlorosulphonyl-2-fluorotoluene, benzenemethanesulfonyl chloride, 2-fluoro, 2-fluorophenyl-methanesulfonyl chloride, pubchem10055
C1=CC=C(C(=C1)CS(=O)(=O)Cl)F
208.631
208.64
Bernsteinfarbene Glasflasche
24974-71-8
95%
MFCD04117455
CJDWSUDXKHLMCY-UHFFFAOYSA-N
(2-Fluorphenyl)methansulfonylchlorid
573052
95%
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation