Learn More
Alfa Aesar™ 2-Fluoro-6-nitro-N,N-di-n-propylaniline, 97%
Marke:  Alfa Aesar™ H63086.03
Weitere Details : Gewicht : 0.00100kg ??product.attributeSet.Transport?? : UN number : 2811 Chem class : 6.1 Pack group : III
Menge. 1g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15449578
  • 85.90 € / 1 Gramm
Geschätzter Ausliefertermin
von Anbieter 18-03-2019
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
(2-Fluoro-6-nitrophenyl)di-n-propylamine
Spezifikation
2-Fluoro-6-nitro-N,N-di-n-propylaniline
UN2811
240.27
97%
1g
(2-Fluoro-6-nitrophenyl)di-n-propylamine
Solid