Learn More
Alfa Aesar™ 2-Fluor-6-Hydroxybenzenboronsäure-Pinacolester, 96 %
Marke:  Alfa Aesar™ H62374.03
Weitere Details : Gewicht : 0.00100kg
Menge 1g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15427346
  • 564.00 € / 1 Gramm
Geschätzter Ausliefertermin
von Anbieter 20-02-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
1534369-41-9
238.065
2-fluoro-6-hydroxybenzeneboronic acid pinacol ester, 3-fluoro-2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenol, 2-fluoro-6-hydroxyphenylboronic acid pinacol ester
3-fluor-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenol
C12H16BFO3
GXNDNRWVVOKEBG-UHFFFAOYSA-N
72219403
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=C(C=CC=C2F)O
Spezifikation
2-Fluoro-6-hydroxybenzeneboronic acid pinacol ester
1534369-41-9
2-fluoro-6-hydroxybenzeneboronic acid pinacol ester, 3-fluoro-2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl phenol, 2-fluoro-6-hydroxyphenylboronic acid pinacol ester
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=C(C=CC=C2F)O
238.065
238.06
96%
1g
C12H16BFO3
GXNDNRWVVOKEBG-UHFFFAOYSA-N
3-fluor-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenol
72219403
Fest
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation