Learn More
Alfa Aesar™ 2-Fluor-4-Methyl-5-Nitrobenzolboronsäure-Pinacolester, 96 %
Marke:  Alfa Aesar™ H62208.MD
Weitere Details : Gewicht : 0.00025kg
Menge 250mg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15427166
  • 112.00 € / 250 Milligramm
Geschätzter Ausliefertermin
von Anbieter 20-02-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
1510828-68-8
281.09
2-2-fluoro-4-methyl-5-nitrophenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-fluoro-4-methyl-5-nitrophenyl boronic acid pinacol ester
2-(2-fluor-4-methyl-5-nitrophenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan
C13H17BFNO4
VJFYRTJYOVWHNP-UHFFFAOYSA-N
74789592
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC(=C(C=C2F)C)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
2-Fluoro-4-methyl-5-nitrobenzeneboronic acid pinacol ester
1510828-68-8
2-2-fluoro-4-methyl-5-nitrophenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-fluoro-4-methyl-5-nitrophenyl boronic acid pinacol ester
B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC(=C(C=C2F)C)[N+](=O)[O-]
281.09
281.09
96%
250mg
C13H17BFNO4
VJFYRTJYOVWHNP-UHFFFAOYSA-N
2-(2-fluor-4-methyl-5-nitrophenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan
74789592
Fest
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation