Learn More
2-Fluoro-4-Methoxyphenylboronsäure, 97 %, Acros Organics
Marke:  Acros Organics 449840250
Weitere Details : CAS : 162101-31-7 Gewicht : 0.02500kg
Menge 25g
Verpackung Glasflasche
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15234784
  • 477.00 € / 25 Gramm
Verfügbar ab
22-12-2020
Chemische Identifikatoren
162101-31-7
169.95
2-fluoro-4-methoxybenzeneboronic acid, 2-fluoro-4-methoxyphenyl boronic acid, 4-borono-3-fluoroanisole, boronic acid, 2-fluoro-4-methoxyphenyl, boronic acid, b-2-fluoro-4-methoxyphenyl, 2-fluoro-4-methoxyphenylboronicacid, pubchem15367, acmc-209dnv, ksc498a9p, 2-fluoro-4methoxyphenylboronic acid
(2-Fluor-4-methoxyphenyl)boronsäure
C7H8BFO3
ULUIXJDBPYBAHS-UHFFFAOYSA-N
15789384
B(C1=C(C=C(C=C1)OC)F)(O)O
Spezifikation
2-Fluoro-4-methoxyphenylboronic acid
25g
96% min. (HPLC)
2-fluoro-4-methoxybenzeneboronic acid, 2-fluoro-4-methoxyphenyl boronic acid, 4-borono-3-fluoroanisole, boronic acid, 2-fluoro-4-methoxyphenyl, boronic acid, b-2-fluoro-4-methoxyphenyl, 2-fluoro-4-methoxyphenylboronicacid, pubchem15367, acmc-209dnv, ksc498a9p, 2-fluoro-4methoxyphenylboronic acid
B(C1=C(C=C(C=C1)OC)F)(O)O
169.95
169.95
Glasflasche
162101-31-7
C7H8BFO3
ULUIXJDBPYBAHS-UHFFFAOYSA-N
(2-Fluor-4-methoxyphenyl)boronsäure
15789384
97%
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • 2-Fluoro-4-methoxyphenylboronic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation