Learn More
Alfa Aesar™ 2-Fluor-4-iod-5-methylpyridin, 95 %
Marke:  Alfa Aesar™ H64983.MD
Weitere Details : CAS : 153034-94-7 Gewicht : 0.00025kg
Menge 250mg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15422429
  • 37.00 € / 250 Milligramm
Verfügbar ab
25-11-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
153034-94-7
237.016
BVKQLNXPPQEELX-UHFFFAOYSA-N
10060052
CC1=CN=C(C=C1I)F
C6H5FIN
MFCD03095297
2-fluoro-4-iodo-5-picoline, 2-fluoro-4-iodo-5-methyl-pyridine, 6-fluoro-4-iodo-b-picoline, 6-fluoro-4-iodo-3-picoline, 2-fluoro-4-iodo-5-methyl pyridine, pyridine,2-fluoro-4-iodo-5-methyl, pyridine, 2-fluoro-4-iodo-5-methyl, pubchem1305, acmc-20el7f, abbypharma ap-30-1289
2-Fluor-4-Iod-5-Methylpyridin
Spezifikation
2-Fluoro-4-iodo-5-methylpyridine
Weiß
250mg
C6H5FIN
6643371
BVKQLNXPPQEELX-UHFFFAOYSA-N
2-Fluor-4-Iod-5-Methylpyridin
10060052
Fest
Light sensitive
40°C to 45°C
153034-94-7
MFCD03095297
2-fluoro-4-iodo-5-picoline, 2-fluoro-4-iodo-5-methyl-pyridine, 6-fluoro-4-iodo-b-picoline, 6-fluoro-4-iodo-3-picoline, 2-fluoro-4-iodo-5-methyl pyridine, pyridine,2-fluoro-4-iodo-5-methyl, pyridine, 2-fluoro-4-iodo-5-methyl, pubchem1305, acmc-20el7f, abbypharma ap-30-1289
CC1=CN=C(C=C1I)F
237.016
237.02
95%
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation