Learn More
2-Chlorpropionylchlorid, 95 %, Acros Organics™
Marke: Acros Organics 295161000
Weitere Details : CAS : 7623-09-8 Gewicht : 0.13000kg ??product.attributeSet.Transport?? : UN number : 2920 Chem class : 8 Pack group : II
Menge | 100mL |
---|---|
Verpackung | Glasflasche |
Chemische Identifikatoren
7623-09-8 | |
126.97 | |
JEQDSBVHLKBEIZ-UHFFFAOYNA-N | |
111019 | |
CC(C(=O)Cl)Cl |
C3H4Cl2O | |
MFCD00000862 | |
2-chloropropionyl chloride, propanoyl chloride, 2-chloro, alpha-chloropropionyl chloride, 2-chloropropionic acid chloride, 2-chloropropionylchloride, .alpha.-chloropropionyl chloride, 2-chloropropanyl chloride, 1,2dichloro-1-propanone, 2-chloro-propionylchloride, 1,2-dichloro-1-propanone | |
2-Chlorpropanoylchlorid |
Spezifikation
2-Chloropropionyl chloride | |
34°C | |
Glasflasche | |
1.3 | |
Farblos bis hellgelb | |
100mL | |
7623-09-8 | |
100.0 | |
C3H4Cl2O | |
MFCD00000862 | |
2-chloropropionyl chloride, propanoyl chloride, 2-chloro, alpha-chloropropionyl chloride, 2-chloropropionic acid chloride, 2-chloropropionylchloride, .alpha.-chloropropionyl chloride, 2-chloropropanyl chloride, 1,2dichloro-1-propanone, 2-chloro-propionylchloride, 1,2-dichloro-1-propanone | |
JEQDSBVHLKBEIZ-UHFFFAOYNA-N | |
2-Chlorpropanoylchlorid | |
111019 | |
Flüssig |
1.3000g/mL | |
Authentic | |
1.4390 to 1.4410 | |
109.0°C to 111.0°C | |
-71.0°C | |
95% | |
94.0 | |
94% min. (GC) | |
CH3CH(Cl)COCl | |
02, 248 | |
Solubility in water: reacts | |
CC(C(=O)Cl)Cl | |
126.97 | |
126.97 | |
95% |
Sicherheit und Handhabung
- 2-Chloropropionyl chloride
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- EUH029-Entwickelt bei Berührung mit Wasser giftige Gase.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.