Learn More
2-Chloro-N,N-Dimethylacetamid, 97 %, ACROS Organics™
Marke:  Acros Organics 438210050
Weitere Details : CAS : 2675-89-0 Gewicht : 0.05590kg ??product.attributeSet.Transport?? : UN number : 3265 Chem class : 8 Pack group : III
Menge 5mL
Verpackung Glasflasche
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10027899
  • 54.25 € / 5 Milliliter
Verfügbar ab
12-03-2021
Chemische Identifikatoren
2675-89-0
121.57
n,n-dimethyl-2-chloroacetamide, n,n-dimethylchloroacetamide, acetamide, 2-chloro-n,n-dimethyl, 2-chloro-n, n-dimethylacetamide, acmc-209gsx, 2-chlorodimethylacetamide, 2-chloro-dimethylacetamide, 2-chlorodimethyl acetamide, chloro-n,n-dimethylacetamide, n,n-dimethyl chloroacetamide
2-Chlor-N,N-Dimethylacetamid
C4H8ClNO
XBPPLECAZBTMMK-UHFFFAOYSA-N
75886
CN(C)C(=O)CCl
Spezifikation
2-chloro-N, N-dimethylacetamide
>110°C
Glasflasche
98°C to 100°C (11.0 Torr)
15°C to 16°C
2675-89-0
100.0
C4H8ClNO
n,n-dimethyl-2-chloroacetamide, n,n-dimethylchloroacetamide, acetamide, 2-chloro-n,n-dimethyl, 2-chloro-n, n-dimethylacetamide, acmc-209gsx, 2-chlorodimethylacetamide, 2-chloro-dimethylacetamide, 2-chlorodimethyl acetamide, chloro-n,n-dimethylacetamide, n,n-dimethyl chloroacetamide
XBPPLECAZBTMMK-UHFFFAOYSA-N
2-Chlor-N,N-Dimethylacetamid
75886
Flüssig
1.1820g/mL
Authentic
1.182
Farblos bis hellgelb
5mL
96.0
96% min. (GC)
ClCH2CON(CH3)2
Solubility in water: in water:(20°C) soluble.,in ethanol:(20°C) soluble
CN(C)C(=O)CCl
121.57
121.57
97%
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • 2-Chloro-N,N-dimethylacetamide
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation