Learn More
2-Chlor-5-Methylpyrimidin, 95 %, Acros Organics
Marke:  Acros Organics 454080010
Weitere Details : CAS : 22536-61-4 Gewicht : 0.01000kg
Menge 1g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15219916
  • 334.00 € / 1 Gramm
Verfügbar ab
11-12-2020
Chemische Identifikatoren
22536-61-4
128.56
pyrimidine, 2-chloro-5-methyl, 2-chloro-5-methyl-pyrimidine, pubchem11095, 2-chloro-5-methyl pyrimidine, ksc497i7j
2-Chlor-5-Methylpyrimidin
C5H5ClN2
APRMCBSTMFKLEI-UHFFFAOYSA-N
581719
CC1=CN=C(N=C1)Cl
Spezifikation
2-Chloro-5-methylpyrimidine
94°C to 95°C
22536-61-4
C5H5ClN2
APRMCBSTMFKLEI-UHFFFAOYSA-N
2-Chlor-5-Methylpyrimidin
581719
95%
Glasflasche
1g
94% min. (GC)
pyrimidine, 2-chloro-5-methyl, 2-chloro-5-methyl-pyrimidine, pubchem11095, 2-chloro-5-methyl pyrimidine, ksc497i7j
CC1=CN=C(N=C1)Cl
128.56
128.56
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • 2-Chloro-5-methylpyrimidine, 95%
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation