Learn More
Alfa Aesar™ 2-Chlor-5-fluorbenzylbromid, 98 %
Marke:  Alfa Aesar™ H61259.03
Weitere Details : CAS : 81778-09-8 Gewicht : 0.00100kg ??product.attributeSet.Transport?? : UN number : 2924 Chem class : 3 Pack group : II
Menge 1g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15427768
  • 37.60 € / 1 Gramm
Auf Lager: 1
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
81778-09-8
223.469
AUVLFQDKJFSFIX-UHFFFAOYSA-N
2773623
C1=CC(=C(C=C1F)CBr)Cl
C7H5BrClF
MFCD01631419
2-chloro-5-fluorobenzyl bromide, 2-bromomethyl-1-chloro-4-fluorobenzene, 2-chloro-5-fluorobenzylbromide, 1-bromomethyl-2-chloro-5-fluorobenzene, pubchem7498, acmc-1blqd, 2-bromomethyl-1-chloro-4-fluoro-benzene, 2-chloro5-fluorobenzyl bromide, 2-chloro-5-fluoro-benzylbromide, 2-chloro-5-fluoro-benzyl bromide
2-(brommethyl)-1-chlor-4-fluorbenzol
Spezifikation
2-Chloro-5-fluorobenzyl bromide
17°C (63°F)
65°C to 66°C
1g
C7H5BrClF
UN2924
AUVLFQDKJFSFIX-UHFFFAOYSA-N
2-(brommethyl)-1-chlor-4-fluorbenzol
2773623
Flüssig
1.654 g/mL
1.566
Farblos
81778-09-8
MFCD01631419
2-chloro-5-fluorobenzyl bromide, 2-bromomethyl-1-chloro-4-fluorobenzene, 2-chloro-5-fluorobenzylbromide, 1-bromomethyl-2-chloro-5-fluorobenzene, pubchem7498, acmc-1blqd, 2-bromomethyl-1-chloro-4-fluoro-benzene, 2-chloro5-fluorobenzyl bromide, 2-chloro-5-fluoro-benzylbromide, 2-chloro-5-fluoro-benzyl bromide
C1=CC(=C(C=C1F)CBr)Cl
223.469
200.01
98%
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation