Learn More
Alfa Aesar™ 2-Chloro-4-fluoro-5-nitrotoluene, 97%
Marke:  Alfa Aesar™ H63244.03
Weitere Details : CAS : 112108-73-3 Gewicht : 0.00100kg ??product.attributeSet.Transport?? : UN number : 2811 Chem class : 1 Pack group : III
Menge. 1g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15449838
  • 23.80 € / 1 Gramm
Geschätzter Ausliefertermin
von Anbieter 23-05-2018
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Applications
2-Chloro-4-fluoro-5-nitrotoluene, is used as a pharmaceutical intermediate. It is also used as Ceritinib intermediate.
Solubility
Slightly soluble in water.
Notes
Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Stable under recommended storage conditions. Keep away from strong oxidizing agents.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
2-Chloro-4-fluoro-5-nitrotoluene
189.57
UN2811
112108-73-3
MFCD11110549
1-Chloro-5-fluoro-2-methyl-4-nitrobenzene
Spezifikation
2-Chloro-4-fluoro-5-nitrotoluene
1g
Powder
189.57
UN2811
Yellow
112108-73-3
97%
MFCD11110549
1-Chloro-5-fluoro-2-methyl-4-nitrobenzene