Learn More
Alfa Aesar™ 2-Chloro-4-(4-morpholinyl)quinazoline, 97%
Marke:  Alfa Aesar™ H63129.03
Weitere Details : CAS : 39213-05-3 Gewicht : 0.00100kg
Menge. 1g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15449648
  • 301.00 € / 1 Gramm
Geschätzter Ausliefertermin
von Anbieter 24-04-2019
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
39213-05-3
249.698
4-2-chloroquinazolin-4-yl morpholine, 2-chloro-4-morpholino-quinazoline, 2-chloro-4-morpholin-4-yl quinazoline, 2-chloro-4-morpholinoquinazoline, 2-chloro-4-4-morpholinyl quinazoline, 2-chloro-4-morpholin-4-yl-quinazoline, 2-chloro-4-4-morpholinyl quinazoline
4-(2-chloroquinazolin-4-yl)morpholine
C12H12ClN3O
NJBDGZVAZRMIFM-UHFFFAOYSA-N
2338466
C1COCCN1C2=NC(=NC3=CC=CC=C32)Cl
Spezifikation
2-Chloro-4-(4-morpholinyl)quinazoline
39213-05-3
4-2-chloroquinazolin-4-yl morpholine, 2-chloro-4-morpholino-quinazoline, 2-chloro-4-morpholin-4-yl quinazoline, 2-chloro-4-morpholinoquinazoline, 2-chloro-4-4-morpholinyl quinazoline, 2-chloro-4-morpholin-4-yl-quinazoline, 2-chloro-4-4-morpholinyl quinazoline
C1COCCN1C2=NC(=NC3=CC=CC=C32)Cl
249.698
249.7
97%
1g
C12H12ClN3O
NJBDGZVAZRMIFM-UHFFFAOYSA-N
4-(2-chloroquinazolin-4-yl)morpholine
2338466
Solid