Learn More
Alfa Aesar™ 2-Chloro-3-pyridinemethanol, 97%
Marke:  Alfa Aesar™ H63341.03
Weitere Details : CAS : 42330-59-6 Gewicht : 0.00100kg
Menge. 1g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15449988
  • 44.90 € / 1 Gramm
Geschätzter Ausliefertermin
von Anbieter 24-04-2019
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
42330-59-6
143.57
HMPDWSBKPCOQDW-UHFFFAOYSA-N
2763647
C1=CC(=C(N=C1)Cl)CO
C6H6ClNO
MFCD01935961
2-chloropyridin-3-yl methanol, 2-chloro-3-pyridinyl methanol, 2-chloro-3-pyridinylmethanol, 2-chloro-3-pyridinemethanol, 2-chloro-3-hydroxymethyl pyridine, 2-chloro-3-pyridinyl methanol, 2-chloro-pyridin-3-yl-methanol, 2-chloro-3-hydroxymethyl pyridine, 3-pyridinemethanol, 2-chloro, 2-chloro-3-hydroxymethylpyridine
(2-chloropyridin-3-yl)methanol
Spezifikation
2-Chloro-3-pyridinemethanol
61°C to 65°C (decomposition)
42330-59-6
MFCD01935961
2-chloropyridin-3-yl methanol, 2-chloro-3-pyridinyl methanol, 2-chloro-3-pyridinylmethanol, 2-chloro-3-pyridinemethanol, 2-chloro-3-hydroxymethyl pyridine, 2-chloro-3-pyridinyl methanol, 2-chloro-pyridin-3-yl-methanol, 2-chloro-3-hydroxymethyl pyridine, 3-pyridinemethanol, 2-chloro, 2-chloro-3-hydroxymethylpyridine
C1=CC(=C(N=C1)Cl)CO
143.57
143.57
97%
112°C (0.2mmHg)
1g
C6H6ClNO
1525378
HMPDWSBKPCOQDW-UHFFFAOYSA-N
(2-chloropyridin-3-yl)methanol
2763647
Solid