Learn More
Alfa Aesar™ 2-Bromomethyl-4-fluorobenzonitrile, 98%
Marke:  Alfa Aesar™ H63110.03
Weitere Details : CAS : 421552-12-7 Gewicht : 0.00100kg ??product.attributeSet.Transport?? : UN number : 2923 Chem class : 8 Pack group : III
Menge. 1g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15449618
  • 23.30 € / 1 Gramm
Geschätzter Ausliefertermin
von Anbieter 24-04-2019
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
421552-12-7
214.037
CHCAGFNTASDQFX-UHFFFAOYSA-N
21984990
C1=CC(=C(C=C1F)CBr)C#N
C8H5BrFN
MFCD08059542
2-cyano-5-fluorobenzyl bromide, 2-bromomethyl-4-fluorobenzonitrile, 2-cyano-5-fluorobenzylbromide, 2-cyano-5-fluoro benzyl bromide, 2-bromomethyl-4-fluoro-benzonitrile, 2-bromomethyl-4-fluorobenzenecarbonitrile, pubchem4906, acmc-1arut, ksc493s9t, 2-cyano-5-flurobenzyl bromide
2-(bromomethyl)-4-fluorobenzonitrile
Spezifikation
2-Bromomethyl-4-fluorobenzonitrile
421552-12-7
MFCD08059542
2-cyano-5-fluorobenzyl bromide, 2-bromomethyl-4-fluorobenzonitrile, 2-cyano-5-fluorobenzylbromide, 2-cyano-5-fluoro benzyl bromide, 2-bromomethyl-4-fluoro-benzonitrile, 2-bromomethyl-4-fluorobenzenecarbonitrile, pubchem4906, acmc-1arut, ksc493s9t, 2-cyano-5-flurobenzyl bromide
C1=CC(=C(C=C1F)CBr)C#N
214.037
214.04
98%
1g
C8H5BrFN
UN2923
CHCAGFNTASDQFX-UHFFFAOYSA-N
2-(bromomethyl)-4-fluorobenzonitrile
21984990
Solid