Learn More
2-(Bromacetyl)-6-methoxynaphthalin, 96 %, Acros Organics
Marke:  Acros Organics 450060050
Weitere Details : CAS : 10262-65-4 Gewicht : 0.00500kg ??product.attributeSet.Transport?? : UN number : 3261 Chem class : 8 Pack group : II
Menge 5g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15229305
  • 225.00 € / 5 Gramm
Auf Lager, versandfertig: 16
Chemische Identifikatoren
10262-65-4
279.13
2-bromoacetyl-6-methoxynaphthalene, 2-bromo-1-6-methoxy-2-naphthyl ethanone, 2-bromo-6'-methoxy-2'-acetonaphthone, 2-bromo-1-6-methoxynaphthalen-2-yl ethan-1-one, 2-bromo-1-6-methoxynaphthalen-2-yl ethanone, ethanone, 2-bromo-1-6-methoxy-2-naphthalenyl, enamine_005243, 2-bromo-1-6-methoxy-naphthalen-2-yl-ethanone
2-Brom-1-(6-Methoxynaphthalen-2-yl)ethanon
C13H11BrO2
HHHKEQGAGUAOQI-UHFFFAOYSA-N
193452
COC1=CC2=C(C=C1)C=C(C=C2)C(=O)CBr
Spezifikation
2-(Bromoacetyl)-6-methoxynaphthalene
5g
95% min. (HPLC)
2-bromoacetyl-6-methoxynaphthalene, 2-bromo-1-6-methoxy-2-naphthyl ethanone, 2-bromo-6'-methoxy-2'-acetonaphthone, 2-bromo-1-6-methoxynaphthalen-2-yl ethan-1-one, 2-bromo-1-6-methoxynaphthalen-2-yl ethanone, ethanone, 2-bromo-1-6-methoxy-2-naphthalenyl, enamine_005243, 2-bromo-1-6-methoxy-naphthalen-2-yl-ethanone
HHHKEQGAGUAOQI-UHFFFAOYSA-N
2-Brom-1-(6-Methoxynaphthalen-2-yl)ethanon
193452
96%
112.0°C
10262-65-4
C13H11BrO2
Solubility in water: insoluble
COC1=CC2=C(C=C1)C=C(C=C2)C(=O)CBr
279.13
279.13
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • 2-(Bromoacetyl)-6-methoxynaphthalene
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
Sicherheitshinweis
  • P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P390-Verschüttete Mengen aufnehmen, um Materialschäden zu vermeiden.
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation