Learn More
2-Brom-5-nitrothiophen, 97 %, Acros Organics
Marke:  Acros Organics 451150050
Weitere Details : CAS : 13195-50-1 Gewicht : 0.00500kg
Menge 5g
Verpackung Glasflasche
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15204874
  • 92.42 € / 5 Gramm
Auf Lager, versandfertig: 1
Chemische Identifikatoren
13195-50-1
208.03
5-bromo-2-nitrothiophene, thiophene, 2-bromo-5-nitro, pubchem5283, acmc-1bsij, 2-nitro-5-bromothiophene, 5-nitro-2-bromothiophene, 5-bromo-2-nitro-thiophene, 2-bromo-5-nitro-thiophene, labotest-bb lt00455100, thiophene,2-bromo-5-nitro
2-Brom-5-Nitrothiophen
C4H2BrNO2S
ZPNFMDYBAQDFDY-UHFFFAOYSA-N
83222
C1=C(SC(=C1)Br)[N+](=O)[O-]
Spezifikation
2-Bromo-5-nitrothiophene
44°C to 48°C
13195-50-1
C4H2BrNO2S
ZPNFMDYBAQDFDY-UHFFFAOYSA-N
2-Brom-5-Nitrothiophen
83222
97%
Glasflasche
5g
96% min. (GC)
5-bromo-2-nitrothiophene, thiophene, 2-bromo-5-nitro, pubchem5283, acmc-1bsij, 2-nitro-5-bromothiophene, 5-nitro-2-bromothiophene, 5-bromo-2-nitro-thiophene, 2-bromo-5-nitro-thiophene, labotest-bb lt00455100, thiophene,2-bromo-5-nitro
C1=C(SC(=C1)Br)[N+](=O)[O-]
208.03
208.03
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • 2-Bromo-5-nitrothiophene
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation