Learn More
Alfa Aesar™ 2-Brom-4-Fluorbenzylamin Hydrochlorid, 96 %
Marke:  Alfa Aesar™ H62200.MD
Weitere Details : CAS : 289038-14-8 Gewicht : 0.00025kg
Menge 250mg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15427156
  • 64.90 € / 250 Milligramm
Geschätzter Ausliefertermin
von Anbieter 24-06-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Anwendungen
2-Brom-4-Fluorbenzylamin-Hydrochlorid, das als Zwischenprodukt in der Pharmazie verwendet wird.
Hinweise
Kühl und gut belüftet lagern. Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
289038-14-8
240.5
PBCSNHSXUSMNOV-UHFFFAOYSA-N
2773353
C1=CC(=C(C=C1F)Br)CN.Cl
C7H8BrClFN
MFCD00672922
2-bromo-4-fluorobenzylamine hydrochloride, 2-bromo-4-fluorophenyl methanamine hydrochloride, 1-2-bromo-4-fluorophenyl methanamine hydrochloride, 2-bromanyl-4-fluoranyl-phenyl methanamine hydrochloride
(2-brom-4-fluorphenyl)methanamin;hydrochlorid
Spezifikation
2-Bromo-4-fluorobenzylamine hydrochloride
289038-14-8
MFCD00672922
PBCSNHSXUSMNOV-UHFFFAOYSA-N
(2-brom-4-fluorphenyl)methanamin;hydrochlorid
2773353
Fest
250mg
C7H8BrClFN
2-bromo-4-fluorobenzylamine hydrochloride, 2-bromo-4-fluorophenyl methanamine hydrochloride, 1-2-bromo-4-fluorophenyl methanamine hydrochloride, 2-bromanyl-4-fluoranyl-phenyl methanamine hydrochloride
C1=CC(=C(C=C1F)Br)CN.Cl
240.5
240.5
96%
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation