Learn More
Alfa Aesar™ 2-Brom-4-chlorpyridin, 97 %
Marke: Alfa Aesar™ H33698.03
Weitere Details : CAS : 22918-01-0 Gewicht : 0.00100kg
Menge | 1g |
---|
Chemische Identifikatoren
22918-01-0 | |
192.44 | |
SURKZMFXICWLHU-UHFFFAOYSA-N | |
2762836 | |
C1=CN=C(C=C1Cl)Br |
C5H3BrClN | |
MFCD03840757 | |
2-bromo-4-chloro-pyridine, pyridine, 2-bromo-4-chloro, pubchem13533, acmc-1cled, 2-brom-4-chlorpyridin;, 2-bromo-4 chloropyridine, 2-bromo-4-chloro pyridine, 2-bromo-4-chloropyridine;, 2-bromo-4-pyridyl chloride, 2-bromo-4-pyridyl chloride; | |
2-Brom-4-Chlorpyridin |
Spezifikation
2-Bromo-4-chloropyridine | |
1g | |
C5H3BrClN | |
2-bromo-4-chloro-pyridine, pyridine, 2-bromo-4-chloro, pubchem13533, acmc-1cled, 2-brom-4-chlorpyridin;, 2-bromo-4 chloropyridine, 2-bromo-4-chloro pyridine, 2-bromo-4-chloropyridine;, 2-bromo-4-pyridyl chloride, 2-bromo-4-pyridyl chloride; | |
C1=CN=C(C=C1Cl)Br | |
192.44 | |
192.44 |
<30°C | |
22918-01-0 | |
MFCD03840757 | |
SURKZMFXICWLHU-UHFFFAOYSA-N | |
2-Brom-4-Chlorpyridin | |
2762836 | |
97% |