Learn More
2,6-Dimethylbenzylchlorid, 98 %, ACROS Organics™
Marke:  Acros Organics 457470250
Weitere Details : CAS : 5402-60-8 Gewicht : 0.02500kg ??product.attributeSet.Transport?? : UN number : 3261 Chem class : 8 Pack group : II
Menge 25g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15525976
  • 171.00 € / 25 Gramm
Geschätzter Ausliefertermin
von Anbieter 13-03-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
5402-60-8
154.64
2,6-dimethylbenzyl chloride, 2-chloromethyl-1,3-dimethylbenzene, 2,6-dimethylbenzylchloride, 2,6-dimethyl benzylchloride, 1-chloromethyl-2,6-dimethylbenzene, 2-chloromethyl-1,3-dimethyl-benzene, 2-chloromethyl-m-xylene, benzene, 2-chloromethyl-1,3-dimethyl, 2, 6-dimethylbenzyl chloride
2-(Chlormethyl)-1,3-Dimethylbenzol
C9H11Cl
HPVRFWQMBYLJRL-UHFFFAOYSA-N
221154
CC1=C(C(=CC=C1)C)CCl
Spezifikation
2,6-Dimethylbenzyl chloride
100°C (2.0 kPa)
25g
97.5% min. (GC)
2,6-dimethylbenzyl chloride, 2-chloromethyl-1,3-dimethylbenzene, 2,6-dimethylbenzylchloride, 2,6-dimethyl benzylchloride, 1-chloromethyl-2,6-dimethylbenzene, 2-chloromethyl-1,3-dimethyl-benzene, 2-chloromethyl-m-xylene, benzene, 2-chloromethyl-1,3-dimethyl, 2, 6-dimethylbenzyl chloride
CC1=C(C(=CC=C1)C)CCl
154.64
154.64
Authentic
33.0°C
5402-60-8
C9H11Cl
HPVRFWQMBYLJRL-UHFFFAOYSA-N
2-(Chlormethyl)-1,3-Dimethylbenzol
221154
98%
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • 2,6-Dimethylbenzyl chloride, 98%
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.