Learn More
Alfa Aesar™ 2,6-Dimethylbenzylalkohol, 98 %
Marke:  Alfa Aesar™ H61409.03
Weitere Details : CAS : 62285-58-9 Gewicht : 0.00100kg
Menge 1g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15427948
  • 137.00 € / 1 Gramm
Geschätzter Ausliefertermin
von Anbieter 20-02-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
62285-58-9
136.194
JPEYJQDKTDVJSZ-UHFFFAOYSA-N
186748
CC1=C(C(=CC=C1)C)CO
C9H12O
MFCD00128004
2,6-dimethylphenyl methanol, 2,6-dimethylbenzyl alcohol, 2,6-dimethyl-benzenemethanol, 2,6-dimethylbenzylalcohol, benzenemethanol, 2,6-dimethyl, 2,6-dimethyl-phenyl-methanol, 2.3-dimethylbenzylalkohol, 2,6-dimethylbenzenemethanol, 2,6-dimethyl benzyl alcohol, benzenemethanol,2,6-dimethyl
(2,6-dimethylphenyl)methanol
Spezifikation
2,6-Dimethylbenzyl alcohol
62285-58-9
MFCD00128004
JPEYJQDKTDVJSZ-UHFFFAOYSA-N
(2,6-dimethylphenyl)methanol
186748
Fest
1g
C9H12O
2,6-dimethylphenyl methanol, 2,6-dimethylbenzyl alcohol, 2,6-dimethyl-benzenemethanol, 2,6-dimethylbenzylalcohol, benzenemethanol, 2,6-dimethyl, 2,6-dimethyl-phenyl-methanol, 2.3-dimethylbenzylalkohol, 2,6-dimethylbenzenemethanol, 2,6-dimethyl benzyl alcohol, benzenemethanol,2,6-dimethyl
CC1=C(C(=CC=C1)C)CO
136.194
136.19
98%
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation