Learn More
2,6-Dichlorphenethylalcohol, 96 %, ACROS Organics™
Marke: Acros Organics 350760010
Weitere Details : CAS : 30595-79-0 Gewicht : 0.05100kg
Menge | 1g |
---|---|
Verpackung | Glasflasche |
Chemische Identifikatoren
30595-79-0 | |
191.06 | |
ZBQPKQUIKJDGIX-UHFFFAOYSA-N | |
2734100 | |
C1=CC(=C(C(=C1)Cl)CCO)Cl |
C8H8Cl2O | |
MFCD00800674 | |
2,6-dichlorophenethyl alcohol, 2-2,6-dichlorophenyl ethanol, 2,6-dichlorophenethylalcohol, 2-2,6-dichlorophenyl ethan-1-ol, 2,6-dichlorophenethanol, benzeneethanol, 2,6-dichloro, acmc-209hha, 2,6-dichlorobenzeneethanol, ksc493m0h, benzeneethanol,2,6-dichloro | |
2-(2,6-Dichlorphenyl)ethanol |
Spezifikation
2, 6-Dichlorophenethyl alcohol | |
Glasflasche | |
59°C to 65°C | |
96% | |
95.0 | |
95% min. (GC) | |
MFCD00800674 | |
ZBQPKQUIKJDGIX-UHFFFAOYSA-N | |
2-(2,6-Dichlorphenyl)ethanol | |
2734100 | |
Kristallines Pulver, Kristalle oder Flocken |
Authentic | |
Weiß bis gelb | |
1g | |
30595-79-0 | |
100.0 | |
C8H8Cl2O | |
2,6-dichlorophenethyl alcohol, 2-2,6-dichlorophenyl ethanol, 2,6-dichlorophenethylalcohol, 2-2,6-dichlorophenyl ethan-1-ol, 2,6-dichlorophenethanol, benzeneethanol, 2,6-dichloro, acmc-209hha, 2,6-dichlorobenzeneethanol, ksc493m0h, benzeneethanol,2,6-dichloro | |
C1=CC(=C(C(=C1)Cl)CCO)Cl | |
191.06 | |
191.06 | |
96% |