Learn More
2,5-Dibromthiazol, 97 %, ACROS Organics™
Marke: Acros Organics 397100050
Weitere Details : CAS : 4175-78-4 Gewicht : 0.05500kg
Menge | 5g |
---|---|
Verpackung | Glasflasche |
Chemische Identifikatoren
4175-78-4 | |
242.916 | |
XIBIQFJKUZZLLX-UHFFFAOYSA-N | |
312394 | |
C1=C(SC(=N1)Br)Br |
C3HBr2NS | |
MFCD00016891 | |
2,5-dibromothiazole, thiazole, 2,5-dibromo, 2,5-dibormothiazole, thiazole,5-dibromo, 2,5-dibromo-thiazole, pubchem20949, acmc-209jlm, ksc237s3r, # | |
2,5-Dibrom-1,3-Thiazol |
Spezifikation
2, 5-Dibromothiazole | |
Glasflasche | |
45°C to 50°C | |
4175-78-4 | |
100.0 | |
C3HBr2NS | |
2,5-dibromothiazole, thiazole, 2,5-dibromo, 2,5-dibormothiazole, thiazole,5-dibromo, 2,5-dibromo-thiazole, pubchem20949, acmc-209jlm, ksc237s3r, # | |
C1=C(SC(=N1)Br)Br | |
242.916 | |
242.91 | |
≥96.0% |
Authentic | |
Weiß bis braun | |
5g | |
96.0 | |
97% | |
MFCD00016891 | |
XIBIQFJKUZZLLX-UHFFFAOYSA-N | |
2,5-Dibrom-1,3-Thiazol | |
312394 | |
Kristallpulver |
Sicherheit und Handhabung
- 2,5-Dibromothiazole
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.